Principaux documents
381756
Sigma-Aldrich
Allyl 2-bromo-2-methylpropionate
98%
Synonyme(s) :
Allyl 2-bromoisobutyrate
5 G
114.00 CHF
114.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
114.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
BrC(CH3)2CO2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
114.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
pb
50-51 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(Br)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h4H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
WIPLNCYPGHUSGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter