Key Documents
377368
Supelco
Sodium metatungstate
in H2O
Synonyme(s) :
Sodium polytungstate solution
About This Item
Formule linéaire :
3Na2WO4·9WO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2968.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Composition
W, 55%
Concentration
in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.5555
Densité
2.82 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O