Principaux documents
374113
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5-(Trityloxymethyl)-2-pyrrolidinone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H23NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +15°, c = 1 in chloroform
Pf
164-166 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
O=C1CC[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)N1
InChI
1S/C24H23NO2/c26-23-17-16-22(25-23)18-27-24(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,22H,16-18H2,(H,25,26)/t22-/m0/s1
Clé InChI
FQSSRLVFPQIRJK-QFIPXVFZSA-N
Application
Used in asymmetric Diels-Alder reactions[1] and asymmetric conjugate additions.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1177-1177 (1987)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 426-426 (1990)