Documents
374075
Sigma-Aldrich
Allyltrifluoroacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3CO2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.335 (lit.)
Point d'ébullition
66-67 °C (lit.)
Densité
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2H,1,3H2
Clé InChI
XIVPVSIDXBTZLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter