Principaux documents
369594
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)styrene
99%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonyme(s) :
1-(Trifluoromethyl)-2-vinylbenzene, 1-Ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
liquid
Contient
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
pb
61 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
Clé InChI
VGWWQZSCLBZOGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup