Key Documents
367362
Sigma-Aldrich
(1-Aminobutyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H12NO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
CCCC(N)P(O)(O)=O