Principaux documents
366226
Sigma-Aldrich
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
60-64 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
imide
phosphonate
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)OCC
InChI
1S/C13H16NO5P/c1-3-18-20(17,19-4-2)9-14-12(15)10-7-5-6-8-11(10)13(14)16/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
IUZMHUAHKBHJFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reacant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Preparation of macrocyclic phosphorous acid analogs as inhibitors of HCV-NS3 protease
  • Synthesis of dendrimer-based pH-responsive MRI contrast agent
Wittig carbonylating reagent.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Aldrichimica Acta, 23, 43-43 (1990)