365696
4-Methoxyphenylacetyl chloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Point d'ébullition
143 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(CC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N
Application
- substituted spiro[4.5]decane
- 1-(4′-hydroxybenzyl)-6, 7-dihydroxy-1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinoline (higenamine), a cardiotonic principle of aconite root
- 2,5-naphthyridine
- (R)-(+)-nor-roefractine
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter