Principaux documents
360015
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl malonate
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCOCH2COOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
Numéro Beilstein :
1772136
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Impuretés
5% dimethyl malonate
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(10)5-6(9)11-4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
tert-Butyl methyl malonate is an ester. Stereospecific Pd(O)-catalyzed addition of tert-butyl methyl malonate to allylic carbonates is reported.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bingli Yan et al.
The Journal of organic chemistry, 69(8), 2859-2862 (2004-04-13)
A combination of cross-metathesis and malonate addition was applied to a formal synthesis of the mammalian lignan enterolactone 5. The cross-metathesis of alkene 6 and phosphonate 3a gave the substituted allylic phosphonate 3d. The palladium-catalyzed addition of malonate 10d to