359475
Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
98%
Synonyme(s) :
Methyl 2-pyrone-3-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
146-148 °C/0.75 mmHg (lit.)
Pf
75-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C1=CC=COC1=O
InChI
1S/C7H6O4/c1-10-6(8)5-3-2-4-11-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
GJVZWOMUTYNUCE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable