Principaux documents
359319
Sigma-Aldrich
4-Hexylbenzoic acid
liquid crystal, 99%
Synonyme(s) :
p -n -Hexylbenzoic acid, p -Hexylbenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Beilstein:
2046454
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
liquid crystal
Chaîne SMILES 
CCCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable