Principaux documents
35820
Sigma-Aldrich
Ethyl dichloroacetate
≥99.0% (GC)
100 ML
162.00 CHF
162.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
162.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Cl2CHCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.00
Beilstein:
773995
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
162.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.438
pb
54-55 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.28 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
IWYBVQLPTCMVFO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl dichloroacetate is an ester and its base catalyzed hydrolysis has been reported.[1]
Application
Ethyl dichloroacetate may be used in the synthesis of α-halo-carboxylic acid ester.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Reaction of B-alkyl-9-borabicyclo [3.3. 1] nonanes with ethyl mono-and dihaloacetates under the influence of potassium tert-butoxide. A convenient procedure for the conversion of olefins into esters or. alpha.-halo esters via hydroboration.
Brown HC and Milorad M. Rogic.
Journal of the American Chemical Society, 91(8), 2146-2147 (1969)
General Base Catalysis of Ester Hydrolysis1.
Jencks WP and Carriuolo J.
Journal of the American Chemical Society, 83(7), 1743-1750 (1961)