349860
3-Pyridinepropionic acid
98%
Synonyme(s) :
3-(3-Pyridyl)propionic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
156-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCc1cccnc1
InChI
1S/C8H9NO2/c10-8(11)4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,10,11)
Clé InChI
WDGXIUUWINKTGP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the preparation of new coordination polymers of Ag, Cu and Zn, via reaction with AgNO3, Cu(NO3)2·6H2O and Zn(NO32·6H2O in MeOH
- in the hydrothermal synthesis of coordination polymers, [Zn(PPA)2(H2O)2]n and [Cd(PPA)2]n
- as bidentate chelating agent for the chelation of rare-earth ions, Eu3+ and Tb3+ for the fluorescence enhancement in sol-gels
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable