Key Documents
349704
Sigma-Aldrich
(2-Methylphenoxy)acetic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4OCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
155-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
QJVXBRUGKLCUMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Crystal structure of (2-methylphenoxy)acetic acid has been reported.
Application
(2-Methylphenoxy)acetic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Methylphenoxy) acetic acid.
Cox PJ and Hickey G.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(5), o771-o773 (2004)