Principaux documents
348112
Sigma-Aldrich
Triethylvinylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHSi(C2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
146-147 °C (lit.)
Densité
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Si](CC)(CC)C=C
InChI
1S/C8H18Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
Clé InChI
HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup