347558
4-Oxo-2-thioxo-3-thiazolidinylacetic acid
≥99%
Synonyme(s) :
Rhodanine-3-acetic acid
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
solid
Pf
145-148 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
thioether
Chaîne SMILES
OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C5H5NO3S2/c7-3-2-11-5(10)6(3)1-4(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
Clé InChI
JGRMXPSUZIYDRR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable