346942
4-Bromo-3,5-dimethylphenyl N-methylcarbamate
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
114-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CNC(=O)Oc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C10H12BrNO2/c1-6-4-8(14-10(13)12-3)5-7(2)9(6)11/h4-5H,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
ZOZFMTULOYRWEL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- for the quantification of carbamate pesticides in water samples using solid phase microextraction combined with gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry
- during the LC-MS-MS analysis of N-methyl carbamate pesticide residues in vegetables and grains
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable