346616
1,2-Naphthoquinone
97%
Synonyme(s) :
β-Naphthoquinone
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
Pf
139-142 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
O=C1C=Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H
Clé InChI
KETQAJRQOHHATG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPRC(5788)
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable