Principaux documents
346101
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl chloride
96%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H2(F)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.572 (lit.)
pb
143-144 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(C(Cl)=O)c(Cl)cc1Cl
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter