Principaux documents
346063
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
145-147 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-4,10H
Clé InChI
ZMOMCILMBYEGLD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-Thioamide thiosemicarbazone derivatives of 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde have been prepared.[1] pK values for acid dissociation of 2-chloro-4-hydroxybenzaldehyde has been evaluated.[2]
Application
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and characterization of thiosemicarbazone derivatives of 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde and their rhenium (I) complexes.
Nu?ez-Montenegro A, et al.
Polyhedron, 28(18), 3915-3922 (2009)
Coordination in Solutions. II. Acid Dissociation Constants in Water and Structural Reassignments of the Isomeric Chlorosalicylaldehydes1, 2.
Postmus Jr C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(9), 2693-2698 (1964)