Principaux documents
345679
Sigma-Aldrich
Rubidium tetraphenylborate
95%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)4BRb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Rb+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Rb/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Clé InChI
SQJLZQVNFRBQQI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for investigating n(Arene) interactions for alkali metals with π- and σ-Modalities
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable