344257
Choline hydroxide solution
20 wt. % in H2O
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
20 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.37
Densité
1.023 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter