343595
Methyl trans-2-methyl-2-pentenoate
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
46-47 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC\C=C(/C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-6(2)7(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/b6-5+
Clé InChI
SRORRGMOEUTSDV-AATRIKPKSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup