264776
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
97%
Forme
liquid
Impuretés
2% cis-isomer
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Point d'ébullition
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
26-28 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
Clé InChI
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges