343587
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxopentanoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
69-73 °C/0.35 mmHg (lit.)
Densité
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CC(=O)C(C)(OC)OC
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(12-3,13-4)6(9)5-7(10)11-2/h5H2,1-4H3
Clé InChI
ZQFJOBUKEHFXKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves