Principaux documents
342149
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hexachloroplatinate(IV)
Synonyme(s) :
Bis(tetrabutylammonium)hexachloroplatinate
About This Item
Formule linéaire :
{[CH3(CH2)3]4N}2PtCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
892.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
225 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.6ClH.Pt/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;6*1H;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
Clé InChI
SSHOYKZPYIRFFY-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable