Principaux documents
341711
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6F4CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
152-153 °C (lit.)
Densité
1.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1Br)C(F)(F)F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter