Principaux documents
341320
Sigma-Aldrich
Hydroquinine hydrobromide hydrate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H26N2O2 · HBr · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.34 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D −100°, c = 1.9 in H2O
Chaîne SMILES 
O.Br.CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2.BrH.H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3;1H;1H2/t13-,14-,19-,20-;;/m0../s1
Clé InChI
IWSVSZYIGVGHCN-QTEGFKMESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable