Documents
340804
Sigma-Aldrich
2′,4′,5′-Trifluoroacetophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Densité
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C8H5F3O/c1-4(12)5-2-7(10)8(11)3-6(5)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2′,4′,5′Trifluoroacetophenone may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter