Principaux documents
340235
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Methyl-4-(trichloromethyl)-2-oxetanone
98%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-methyl-4,4,4-trichlorobutyric acid β-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5Cl3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.45
Beilstein:
5730854
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
98%
Essai
98%
Activité optique
[α]26/D +6.0°, c = 2 in ethanol
pb
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
43-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
C[C@@]1(CC(=O)O1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H5Cl3O2/c1-4(5(6,7)8)2-3(9)10-4/h2H2,1H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
MIYJBPXTAZJPGX-SCSAIBSYSA-N
Application
(R)-(+)-4-Methyl-4-(trichloromethyl)-2-oxetanone may be used in the preparation of (S)-citramalic acid.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A highly efficient synthesis of (R)-and (S)-citramalic acid.
Staring EGJ, et al.
Rec. Trav. Chim., 105(10), 374-375 (1986)