338656
4′-(Hexyloxy)-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic), 96%
Synonyme(s) :
4′-(Hexyloxy)-4-biphenyl-carbonitrile, 4′-(Hexyloxy)[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4′-Hexyloxy-4-cyanobiphenyl, 4′-Hexyloxybiphenylyl-4-carbonitrile, 4-(4-Hexyloxyphenyl)benzonitrile, 4-(n-Hexyloxy)-4′-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4′-(hexyloxy)biphenyl, 4-Cyano-4′-n -hexyloxybiphenyl, 4-Hexyloxy-4′-cyanobiphenyl, p -Hexyloxy-p ′-cyanobiphenyl
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
liquid crystal (nematic)
Pf
56-58 °C (lit.)
Température de transition
crystalline phase to nematic phase 56 °C
nematic phase to isotropic phase 76 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C19H21NO/c1-2-3-4-5-14-21-19-12-10-18(11-13-19)17-8-6-16(15-20)7-9-17/h6-13H,2-5,14H2,1H3
Clé InChI
YUYXUPYNSOFWFV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F
Point d'éclair (°C)
109 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.