Principaux documents
337668
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroisophthalic acid
96%
Synonyme(s) :
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid, m -Tetrafluorobenzenedicarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6F4-1,3-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
212-214 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(C(O)=O)c1F
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
PGRIMKUYGUHAKH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable