Principaux documents
335487
Sigma-Aldrich
5′-Nitro-2′-(4-nitrophenyl)benzanilide
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CONHC6H3(NO2)C6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
239-242 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2NC(=O)c3ccccc3)[N+]([O-])=O