Principaux documents
335401
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2,6-diphenylphenol
99%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H2(C6H5)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
solid
Pf
137-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc(cc1-c2ccccc2)[N+]([O-])=O)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO3/c20-18-16(13-7-3-1-4-8-13)11-15(19(21)22)12-17(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H
Clé InChI
YCXQKJXTGDYKIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Nitro-2,6-diphenylphenol reacts with nitrogen dioxide in benzene solution to give the C2-epimeric 2,6-dihydroxy-4,5-dinitrocyclohex-3-enones.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Reactions of 4-Methyl-2, 6-diphenylphenol and 4-Nitro-2, 6-diphenylphenol with Nitrogen Dioxide.
Hartshorn MP, et al.
Australian Journal of Chemistry, 38(11), 1613-1620 (1985)