334227
4-Chloro-2-fluorophenol
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
Point d'ébullition
103-104 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
ZKMUKBBWORLNLA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter