333638
4-Propoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
pb
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
CCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h3-6,8H,2,7H2,1H3
Clé InChI
FGXZWMCBNMMYPL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup