330264
3,5-Dimethoxybenzyl chloride
99%
Synonyme(s) :
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethoxybenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
115-118 °C/0.4 mmHg (lit.)
Pf
46-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(CCl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clé InChI
CCAWDIFJOBKBSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges