Documents
161713
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.62
Numéro Beilstein :
511839
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
157-158 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
43-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride undergoes addition reaction with 4,4-dimethyl-2-pentyne in presence of AlCl3 via 1,2- methyl shift.
Application
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride was used to study the mechanism and kinetics of solvolysis of 3,4- and 3,5-dimethoxybenzoyl chlorides in various binary solvents.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Kinetic and Theoretical Consideration of 3, 4-and 3, 5-Dimethoxybenzoyl Chlorides Solvolyses.
Park K-H and Kevill DN.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(10), 2989-2989 (2013)
Stereochemistry and mechanism of acylation of acetylenes.
Martens H, et al.
Tetrahedron, 31(2), 177-183 (1975)
Dongsheng Xu et al.
Journal of chromatography. A, 1593, 63-72 (2019-02-05)
An O-[2-(methacryloyloxy)-ethylcarbamoyl]-10,11-dihydroquinidine (MQD)-silica hybrid monolithic column was prepared by a facile "one-step" strategy within a 100 μm I.D. capillary. The influence of the methanol, ethylene glycol and water volume ratio, reaction temperature and time, cetyltrimethylammonium bromide and MQD monomers content