329584
Zinc undecylenate
98%
Synonyme(s) :
Mycoseptin; Tineafax, 10-Undecylenic acid zinc salt
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
14.9 (vs air)
Pureté
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
Pf
118-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
Clé InChI
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable