329517
2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1,4-dione
98%
Synonyme(s) :
4-Oxoisophorone, Cétoisophorone
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
26-28 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
Clé InChI
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves