Principaux documents
329258
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.20
Beilstein:
204597
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Clé InChI
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Application
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable