Principaux documents
322563
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indole-2,3′-[3H]phenanthr[9,10-b](1,4)oxazine]
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1,3,3-tri-Me-spiro[2H-indole-2,3′-[3H]phenanthr[9,10-b](1,4)oxazine], Photorome III
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
193-195 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4c(N=C3)c5ccccc5c6ccccc46
InChI
1S/C26H22N2O/c1-25(2)21-14-8-9-15-22(21)28(3)26(25)16-27-23-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)24(23)29-26/h4-16H,1-3H3
Clé InChI
JTRRHUVYCPAWOM-UHFFFAOYSA-N
Application
Photochromic dye
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable