319740
2-Nitrofuran
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
crystals
Point d'ébullition
84 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
29-33 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccco1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Clé InChI
FUBFWTUFPGFHOJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup