317993
Fomblin® Y
HVAC 140/13, average mol wt 6,600
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Poids mol.
average mol wt 6,600
Indice de réfraction
n20/D 1.304
Viscosité
1508 cSt(20 °C)(lit.)
Densité
1.92 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
OC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)C(F)(F)F
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves