Principaux documents
317713
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfone
98%
Synonyme(s) :
(2-Propen-1-ylsulfonyl)benzene, (2-Propenylsulfonyl)benzene, (Allylsulfonyl)benzene, Phenyl 2-propenyl sulfone
25 G
163.00 CHF
163.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
163.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.24
Beilstein:
1863561
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
pb
110-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-8-12(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Clé InChI
KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
T M Ko et al.
Biomaterials, 14(9), 657-664 (1993-07-01)
Canine platelet adhesion on sulphur dioxide and allyl phenyl sulphone plasma-treated low density polyethylene (LDPE) was studied. Both 5 W plasma excitation energy-treated surfaces showed the highest S:C atomic ratio by ESCA analysis. Surface hydrophilicity increased drastically after plasma treatment.