Principaux documents
317535
Sigma-Aldrich
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
98%
Synonyme(s) :
Fmoc pentafluorophenyl ester, Fmoc-OPfp
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H11F5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.30
Beilstein:
4594899
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
85-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(F)c1F
InChI
1S/C21H11F5O3/c22-15-16(23)18(25)20(19(26)17(15)24)29-21(27)28-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Clé InChI
CBBKZVZOEBSFQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for amino acid protection-activation.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis, 303-303 (1986)