Principaux documents
316938
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5392 (lit.)
pb
120 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES 
COc1cccc(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
UZUYKYNVSJTWEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter