Principaux documents
316407
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.22
Beilstein:
189644
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
136-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc2OC(=O)C=C(C)c2cc1OC
InChI
1S/C12H12O4/c1-7-4-12(13)16-9-6-11(15-3)10(14-2)5-8(7)9/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
GBYDSYPGGDKWGZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable