Principaux documents
316369
Sigma-Aldrich
Diethyl(3-pyridyl)borane
97%
Synonyme(s) :
3-(Diethylboryl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14BN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
172-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCB(CC)c1cccnc1
InChI
1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of inhibitors of ataxia telangiectasia mutated and Rad3 related (ATR) protein kinase as potential anticancer agents
  • N-Methylation reactions of the pyridyl group
  • Palladium catalyzed amination reactions
  • Intramolecular Heck reactions
  • Coupling reactions
  • Synthesis of trisubstituted pyrimidines from polyhalopyrimidines via Suzuki coupling
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable