311073
2,2′:5′,2′′-Terthiophene
99%
Synonyme(s) :
α-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
93-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
Clé InChI
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable